Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Benzylpyridine ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAB0437-25MLEA 29.7 EUR InStock
TCIAB0437-25ML
4-Benzylpyridine ≥98.0% (par GC)
4-Benzylpyridine


Formule: C₁₂H₁₁N
MW: 169,23 g/mol
Point d'éclair: 115°C
Numéro MDL: MFCD00006443
Numéro CAS: 2116-65-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/04/28932404.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité