2,5-Lutidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,5-Dimethylpyridine
L0065-25ML L0065-5ML L0065-500ML
TCIAL0065-25MLEA 71.5 EUR InStock
TCIAL0065-25ML TCIAL0065-5ML TCIAL0065-500ML
2,5-Lutidine ≥98.0% (par GC)
2,5-Lutidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: -6°C
Densité: 0,9346 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00006343
Numéro CAS: 589-93-5
EINECS: 209-666-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c1cb5d593a1ee0b2dec4101cbcd9a610d8b1925&vid=2c1cb5d593a1ee0b2dec4101cbcd9a610d8b1925&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité