2,6-Lutidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAL0067-25MLEA 30.8 EUR InStock
TCIAL0067-25ML TCIAL0067-500ML
2,6-Lutidine ≥98.0% (par GC)
2,6-Lutidine
Formule: C₇H₉N
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point de fusion: –6 °C
Point d'éclair: 33°C
Numéro MDL: MFCD00006345
Numéro CAS: 108-48-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05636
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/64/28973064.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité