5-Éthyl-2-méthylpyridine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
E0142-25ML E0142-500ML
TCIAE0142-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAE0142-25ML TCIAE0142-500ML
5-Éthyl-2-méthylpyridine ≥95.0% (par GC)
5-Éthyl-2-méthylpyridine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 178°C
Point de fusion: –71 °C
Densité: 0,9187 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006344
Numéro CAS: 104-90-5
EINECS: 203-250-0
ONU: 2300
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,03844
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddf5060e46813683b42dd15a77de8b0a487f4605&vid=ddf5060e46813683b42dd15a77de8b0a487f4605&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific gravity (20/20) 0.9200 to 0.9220
Refractive index n20/D 1.4970 to 1.4990
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité