2,3,5-Collidine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3,5-Trimethylpyridine
T1722-25G T1722-5G
TCIAT1722-25GEA 50.6 EUR InStock
TCIAT1722-25G TCIAT1722-5G
2,3,5-Collidine ≥98.0% (par GC)
2,3,5-Collidine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 65°C
Densité: 0,9508 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00126840
Numéro CAS: 695-98-7
EINECS: 211-786-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb45952f6181abd7df14944e65e2edc9ace13774&vid=fb45952f6181abd7df14944e65e2edc9ace13774&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité