2,6-Di-tert-butyl-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Di-Tert-butyl-4-methylpyridine
D2419-25G D2419-5G
TCIAD2419-25GEA 292 EUR InStock
TCIAD2419-25G TCIAD2419-5G
2,6-Di-tert-butyl-4-méthylpyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,6-Di-tert-butyl-4-méthylpyridine
Formule: C₁₄H₂₃N
MW: 205,34 g/mol
Point d'ébullition: 226°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00006305
Numéro CAS: 38222-83-2
EINECS: 253-834-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité