2-Phénylpyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1039-25G P1039-5G
TCIAP1039-25GEA 156 EUR InStock
TCIAP1039-25G TCIAP1039-5G
2-Phénylpyridine ≥98.0% (par GC)
2-Phénylpyridine
Formule: C₁₁H₉N
Point d'ébullition: 270°C
Point de fusion: 76…77 °C
Numéro MDL: MFCD00006280
Numéro CAS: 1008-89-5
EINECS: 213-763-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0f1d22c7e09ad14183a8387d4bec533f1fcd27b&vid=c0f1d22c7e09ad14183a8387d4bec533f1fcd27b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité