3-Phénylpyridine ≥94.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1040-25G P1040-5G
TCIAP1040-25GEA 245 EUR InStock
TCIAP1040-25G TCIAP1040-5G
3-Phénylpyridine ≥94.0% (par GC)
3-Phénylpyridine
Formule: C₁₁H₉N
Point d'ébullition: 274°C
Point de fusion: 76…77 °C
Densité: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006380
Numéro CAS: 1008-88-4
EINECS: 213-762-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c90e12147a7d573cfc04803e514b66a3c3093078&vid=c90e12147a7d573cfc04803e514b66a3c3093078&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité