Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Diphénylpyridine ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention

D1922-25G D1922-5G
TCIAD1922-25GEA 303 EUR InStock
TCIAD1922-25G TCIAD1922-5G
2,6-Diphénylpyridine ≥99.0% (par GC)
2,6-Diphénylpyridine


Formule: C₁₇H₁₃N
MW: 231,3 g/mol
Point d'ébullition: 398°C
Point de fusion: 85 °C
Numéro MDL: MFCD00006284
Numéro CAS: 3558-69-8
EINECS: 222-620-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38cfb7e65c4f2c7ea45d07ce4cfe6c318a08004d&vid=38cfb7e65c4f2c7ea45d07ce4cfe6c318a08004d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité