2,3,5-Tribromothiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T0956-25G T0956-250G
TCIAT0956-25GEA 55 EUR InStock
TCIAT0956-25G TCIAT0956-250G
2,3,5-Tribromothiophène ≥98.0% (par GC)
2,3,5-Tribromothiophène
Formule: C₄HBr₃S
MW: 320,83 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (0,5 -rr)
Point de fusion: 29 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014521
Numéro CAS: 3141-24-0
EINECS: 221-544-7
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5470608e4d38131dcaf103f426eb56648a180963&vid=5470608e4d38131dcaf103f426eb56648a180963&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité