2,3-Dibromothiophène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1548-25G D1548-5G
TCIAD1548-25GEA 156 EUR InStock
TCIAD1548-25G TCIAD1548-5G
2,3-Dibromothiophène ≥95.0% (par GC)
2,3-Dibromothiophène
Formule: C₄H₂Br₂S
Point d'ébullition: 219°C
Point de fusion: –17.5 °C
Densité: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00005418
Numéro CAS: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=07c0ab28263b831e24269d158158a02c7e31fc67&vid=07c0ab28263b831e24269d158158a02c7e31fc67&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité