2,5-Dibromothiophène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1549-25G D1549-100G
TCIAD1549-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAD1549-25G TCIAD1549-100G
2,5-Dibromothiophène ≥95.0% (par GC)
2,5-Dibromothiophène
Formule: C₄H₂Br₂S
MW: 241,93 g/mol
Point d'ébullition: 210°C
Point de fusion: –6 °C
Densité: 2,1531 g/cm³ (13.8 °C)
Point d'éclair: 99°C
Numéro MDL: MFCD00005420
Numéro CAS: 3141-27-3
EINECS: 221-547-3
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cac2d020992a77f84bc9d29dfb69d4af471e1392&vid=cac2d020992a77f84bc9d29dfb69d4af471e1392&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité