2-Bromothiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0941-25G B0941-250G
TCIAB0941-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAB0941-25G TCIAB0941-250G
2-Bromothiophène ≥98.0% (par GC)
2-Bromothiophène
Formule: C₄H₃BrS
MW: 163,04 g/mol
Point d'ébullition: 154°C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005417
Numéro CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5eae586bb7b9452204dbf387441ca0b55288863&vid=c5eae586bb7b9452204dbf387441ca0b55288863&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité