3,4-Dibromothiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1676-25G D1676-5G
TCIAD1676-25GEA 205 EUR InStock
TCIAD1676-25G TCIAD1676-5G
3,4-Dibromothiophène ≥98.0% (par GC)
3,4-Dibromothiophène
Formule: C₄H₂Br₂S
Point d'ébullition: 100°C
Point de fusion: 5°C
Densité: 2,13 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005465
Numéro CAS: 3141-26-2
EINECS: 221-546-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a71ffe24d6eb0747b02a29e2fb8852895ba6d4d1&vid=a71ffe24d6eb0747b02a29e2fb8852895ba6d4d1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité