Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrabromothiophène ≥99.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Perbromothiophene

T1149-25G T1149-5G
TCIAT1149-25GEA 88 EUR InStock
TCIAT1149-25G TCIAT1149-5G
Tétrabromothiophène ≥99.0% (par GC)
Tétrabromothiophène


Formule: C₄Br₄S
MW: 399,73 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Point de fusion: 115 °C
Numéro MDL: MFCD00005419
Numéro CAS: 3958-03-0
EINECS: 223-554-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=467f503f8a745ea1cbae0abf75526468af28d17a&vid=467f503f8a745ea1cbae0abf75526468af28d17a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité