2-Bromo-5-chlorothiophène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1996-25G B1996-5G
TCIAB1996-25GEA 253 EUR InStock
TCIAB1996-25G TCIAB1996-5G
2-Bromo-5-chlorothiophène ≥95.0% (par GC)
2-Bromo-5-chlorothiophène
Formule: C₄H₂BrClS
MW: 197,48 g/mol
Point d'ébullition: 45 - 46 °C (1 -rr)
Point de fusion: –2 °C
Densité: 1,803 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00014523
Numéro CAS: 2873-18-9
EINECS: 220-708-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4ef98e130106812d9c7b6a5d4ea85901cd1f5f13&vid=4ef98e130106812d9c7b6a5d4ea85901cd1f5f13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité