3-Bromo-2-chlorothiophène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2013-25G B2013-5G
TCIAB2013-25GEA 115 EUR InStock
TCIAB2013-25G TCIAB2013-5G
3-Bromo-2-chlorothiophène ≥97.0% (par GC)
3-Bromo-2-chlorothiophène
Formule: C₄H₂BrClS
MW: 197,48 g/mol
Point d'ébullition: 73°C
Densité: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Numéro MDL: MFCD00043883
Numéro CAS: 40032-73-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae71efec3e00f57ab838a748f8f84c4b45965c72&vid=ae71efec3e00f57ab838a748f8f84c4b45965c72&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité