2-Chlorothiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0807-25GEA 79.2 EUR InStock
TCIAC0807-25G
2-Chlorothiophène ≥98.0% (par GC)
2-Chlorothiophène
Formule: C₄H₃ClS
MW: 118,59 g/mol
Point d'ébullition: 128°C
Point de fusion: –1 °C
Point d'éclair: 23°C
Numéro MDL: MFCD00005421
Numéro CAS: 96-43-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/78/44/28937844.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité