3-Chlorothiophène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1192-25G C1192-5G
TCIAC1192-25GEA 159 EUR InStock
TCIAC1192-25G TCIAC1192-5G
3-Chlorothiophène ≥97.0% (par GC)
3-Chlorothiophène
Formule: C₄H₃ClS
MW: 118,59 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Densité: 1,276 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 37°C
Numéro MDL: MFCD00043887
Numéro CAS: 17249-80-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb5aad5a542c4e019ab0d1067f38061395398baf&vid=fb5aad5a542c4e019ab0d1067f38061395398baf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité