Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Diiodothiophène ≥97.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAD2611-5GEA 110 EUR InStock
TCIAD2611-5G
2,5-Diiodothiophène ≥97.0% (par GC)
2,5-Diiodothiophène


Formule: C₄H₂I₂S
MW: 335,93 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 45 °C
Numéro MDL: MFCD00014525
Numéro CAS: 625-88-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité