2-Iodothiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
I0374-25G I0374-100G
TCIAI0374-25GEA 73.7 EUR InStock
TCIAI0374-25G TCIAI0374-100G
2-Iodothiophène ≥98.0% (par GC)
2-Iodothiophène
Formule: C₄H₃IS
Point d'ébullition: 182°C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 2,0645 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 71°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00005424
Numéro CAS: 3437-95-4
EINECS: 222-342-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=119ce47d0b280c76bbb16f9347857f590bf11d8e&vid=119ce47d0b280c76bbb16f9347857f590bf11d8e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité