3-Iodothiophène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
I0380-1G I0380-5G
TCIAI0380-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAI0380-1G TCIAI0380-5G
3-Iodothiophène ≥95.0% (par GC)
3-Iodothiophène
Formule: C₄H₃IS
MW: 210,04 g/mol
Point d'ébullition: 75°C
Point d'éclair: 78°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00037901
Numéro CAS: 10486-61-0
EINECS: 234-009-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9555b2248ad5aea455d3427148c4d32e4c627b13&vid=9555b2248ad5aea455d3427148c4d32e4c627b13&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité