Thiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0223-25ML T0223-500ML
TCIAT0223-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0223-25ML TCIAT0223-500ML
Thiophène ≥98.0% (par GC)
Thiophène
Formule: C₄H₄S
Point d'ébullition: 84°C
Point de fusion: –38°C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –1°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005413
Numéro CAS: 110-02-1
EINECS: 203-729-4
ONU: 2414
ADR: 3,II
Merck Index: 14,09353
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1cf585f00416deda1c555da762e733ee399fe29a&vid=1cf585f00416deda1c555da762e733ee399fe29a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité