Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Pentylthiophène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAP1835-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAP1835-5G
2-Pentylthiophène ≥98.0% (par GC)
2-Pentylthiophène


Formule: C₉H₁₄S
MW: 154,28 g/mol
Point d'ébullition: 204°C
Point d'éclair: 75°C
Numéro MDL: MFCD00041017
Numéro CAS: 4861-58-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/27/28993127.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité