Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Heptylthiophène ≥94.0% (par GC)

Fournisseur: TCI

H0722-1G H0722-5G
TCIAH0722-1GEA 78.1 EUR InStock
TCIAH0722-1G TCIAH0722-5G
3-Heptylthiophène ≥94.0% (par GC)
3-Heptylthiophène


Formule: C₁₁H₁₈S
Point d'ébullition: 140°C
Densité: 0,916 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00130131
Numéro CAS: 65016-61-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59411e310caa8641fcba9f09ae299acbad88500e&vid=59411e310caa8641fcba9f09ae299acbad88500e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité