3-Octylthiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
O0213-1G O0213-25G O0213-5G
TCIAO0213-1GEA 24.2 EUR InStock
TCIAO0213-1G TCIAO0213-25G TCIAO0213-5G
3-Octylthiophène ≥98.0% (par GC)
3-Octylthiophène
Formule: C₁₂H₂₀S
Point d'ébullition: 106°C
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00085281
Numéro CAS: 65016-62-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59c9def5243500519ec8562655ae146b92ca32a6&vid=59c9def5243500519ec8562655ae146b92ca32a6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité