2,5-Diméthylthiophène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D1591-25ML D1591-5ML
TCIAD1591-25MLEA 75.9 EUR InStock
TCIAD1591-25ML TCIAD1591-5ML
2,5-Diméthylthiophène ≥98.0% (par GC)
2,5-Diméthylthiophène
Formule: C₆H₈S
MW: 112,2 g/mol
Point d'ébullition: 136°C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,984 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005452
Numéro CAS: 638-02-8
EINECS: 211-313-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e43b81bacb81482d1c22b211a5a09da10b85aa01&vid=e43b81bacb81482d1c22b211a5a09da10b85aa01&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité