1-Bromoadamantane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Adamantyl bromide
B0390-25G B0390-250G
TCIAB0390-25GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB0390-25G TCIAB0390-250G
1-Bromoadamantane ≥99.0% (par GC)
1-Bromoadamantane
Formule: C₁₀H₁₅Br
MW: 215,13 g/mol
Point d'ébullition: 226 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 115…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074721
Numéro CAS: 768-90-1
EINECS: 212-200-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b9b145808f7e9573218109b1bf04f98f601b6b7&vid=4b9b145808f7e9573218109b1bf04f98f601b6b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 118.0 to 121.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité