2-Bromoadamantane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
B0380-25G B0380-5G
TCIAB0380-25GEA 140 EUR InStock
TCIAB0380-25G TCIAB0380-5G
2-Bromoadamantane ≥97.0% (par GC)
2-Bromoadamantane
Formule: C₁₀H₁₅Br
MW: 215,13 g/mol
Point d'ébullition: 230 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138…140 °C
Numéro MDL: MFCD00074745
Numéro CAS: 7314-85-4
EINECS: 230-777-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48775b5ee25ccf249a0bd0ec3fc6fe36a1c1b714&vid=48775b5ee25ccf249a0bd0ec3fc6fe36a1c1b714&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité