2-Adamantanone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Adamantan-2-one
A0719-100G A0719-25G A0719-5G
TCIAA0719-100GEA 237 EUR InStock
TCIAA0719-100G TCIAA0719-25G TCIAA0719-5G
2-Adamantanone ≥98.0% (par GC)
2-Adamantanone
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150,22 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 43 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074737
Numéro CAS: 700-58-3
EINECS: 211-847-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bac9e45c13df1a4753c4075ab5e09c9507cd6eae&vid=bac9e45c13df1a4753c4075ab5e09c9507cd6eae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité