1-Chloroadamantane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C0747-25G C0747-5G
TCIAC0747-25GEA 116 EUR InStock
TCIAC0747-25G TCIAC0747-5G
1-Chloroadamantane ≥98.0% (par GC)
1-Chloroadamantane
Formule: C₁₀H₁₅Cl
MW: 170,68 g/mol
Point de fusion: 163…166 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00075627
Numéro CAS: 935-56-8
EINECS: 213-305-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cfdd45bc5ee2c4a8ef13a040ef22b8119637d851&vid=cfdd45bc5ee2c4a8ef13a040ef22b8119637d851&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité