1-Adamantanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol, 1-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-1-ol, Adamantan-1-ol
A0939-25G A0939-250G
TCIAA0939-25GEA 48.4 EUR InStock
TCIAA0939-25G TCIAA0939-250G
1-Adamantanol ≥98.0% (par GC)
1-Adamantanol
Formule: C₁₀H₁₆O
MW: 152,24 g/mol
Point d'ébullition: 287 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 280°C
Densité: 1,06 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00074729
Numéro CAS: 768-95-6
EINECS: 212-202-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5216d4617671caaa06c7139fb81dc63f1d02f92a&vid=5216d4617671caaa06c7139fb81dc63f1d02f92a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité