Adamantane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA0696-25GEA 38.5 EUR InStock
TCIAA0696-25G TCIAA0696-500G
Adamantane ≥99.0% (par GC)
Adamantane
Formule: C₁₀H₁₆
MW: 136,24 g/mol
Point de fusion: –25 °C
Numéro MDL: MFCD00074719
Numéro CAS: 281-23-2
Merck Index: 14,00149
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/64/28928264.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in Toluene almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité