Bromure de tétraoctylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT1650-25GEA 146 EUR InStock
TCIAT1650-25G
Bromure de tétraoctylphosphonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Bromure de tétraoctylphosphonium
Formule: C₃₂H₆₈BrP
MW: 563,77 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00210101
Numéro CAS: 23906-97-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/56/41/28995641.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité