Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

cis-Hexadec-9-enoate d'éthyle ≥95.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAH0501-100MGEA 85.8 EUR InStock
TCIAH0501-100MG
cis-Hexadec-9-enoate d'éthyle ≥95.0% (par GC)
cis-Hexadec-9-enoate d'éthyle


Formule: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282,47 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00056314
Numéro CAS: 56219-10-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/10/28970510.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité