Acide cis-hexadec-9-énoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (Z)-Hexadec-9-enoic acid
H0072-1G H0072-100MG
TCIAH0072-1GEA 223 EUR InStock
TCIAH0072-1G TCIAH0072-100MG
Acide cis-hexadec-9-énoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide cis-hexadec-9-énoïque
Formule: C₁₆H₃₀O₂
MW: 254,41 g/mol
Point d'ébullition: 175°C
Point de fusion: 1°C
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004437
Numéro CAS: 373-49-9
EINECS: 206-765-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b234331a3a6bd412ec16643e90d2ec9b43e8494&vid=8b234331a3a6bd412ec16643e90d2ec9b43e8494&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité