(±)-Acide 2-phenoxypropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
P0318-25G P0318-500G
TCIAP0318-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAP0318-25G TCIAP0318-500G
(±)-Acide 2-phenoxypropionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(±)-Acide 2-phenoxypropionique
Formule: C₉H₁₀O₃
Numéro MDL: MFCD00002643
Numéro CAS: 940-31-8
EINECS: 213-370-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=442011f9331e5de1a5be2f80fcf1d3053ed385b1&vid=442011f9331e5de1a5be2f80fcf1d3053ed385b1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité