3-Oxovalérate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAK0031-25GEA 141 EUR InStock
TCIAK0031-25G TCIAK0031-5G
3-Oxovalérate d'éthyle ≥97.0% (par GC)
3-Oxovalérate d'éthyle
Formule: C₇H₁₂O₃
MW: 144,17 g/mol
Point d'ébullition: 191°C
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00009317
Numéro CAS: 4949-44-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/85/28972985.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité