3-Oxovalérate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Methyl 3-oxovalerate, Methyl 3-oxo-pentanoate
K0035-25G K0035-500G K0035-100G
TCIAK0035-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAK0035-25G TCIAK0035-500G TCIAK0035-100G
3-Oxovalérate de méthyle ≥98.0% (par GC)
3-Oxovalérate de méthyle
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 74°C
Point d'éclair: 71°C
Numéro MDL: MFCD00011705
Numéro CAS: 30414-53-0
EINECS: 250-184-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb9776634625841668d8cd7185bba962be632f49&vid=eb9776634625841668d8cd7185bba962be632f49&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité