Cyclohexylphénylcetone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1345-25G C1345-500G
TCIAC1345-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAC1345-25G TCIAC1345-500G
Cyclohexylphénylcetone ≥98.0% (par GC)
Cyclohexylphénylcetone
Formule: C₁₃H₁₆O
MW: 188,27 g/mol
Point d'ébullition: 168°C
Numéro MDL: MFCD00001467
Numéro CAS: 712-50-5
EINECS: 211-923-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bb5a9f14cccc2808362975367ae8df554f902bae&vid=bb5a9f14cccc2808362975367ae8df554f902bae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 55.0 to 59.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité