Propionate d'isopentyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Isoamyl Propionate, Propionic acid isoamyl ester
I0677-25G I0677-500G
TCIAI0677-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAI0677-25G TCIAI0677-500G
Propionate d'isopentyle ≥98.0% (par GC)
Propionate d'isopentyle
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 161°C
Point d'éclair: 41°C
Numéro MDL: MFCD00048611
Numéro CAS: 105-68-0
EINECS: 203-322-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b10d3de321f1a08d2ca633aaedaeebaf97f013b5&vid=b10d3de321f1a08d2ca633aaedaeebaf97f013b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité