Propionate d'isopropyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
P0507-25ML P0507-500ML
TCIAP0507-25MLEA 28.6 EUR InStock
TCIAP0507-25ML TCIAP0507-500ML
Propionate d'isopropyle ≥99.0% (par GC)
Propionate d'isopropyle
Formule: C₆H₁₂O₂
Point d'ébullition: 108°C
Point d'éclair: 15°C
Numéro MDL: MFCD00051553
Numéro CAS: 637-78-5
EINECS: 211-300-8
ONU: 2409
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be3be78ae436840c084fc3e6f9bd42ee616dd11e&vid=be3be78ae436840c084fc3e6f9bd42ee616dd11e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité