trans-1,3-Dichloropropène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D2346-25ML D2346-5ML
TCIAD2346-25MLEA 267 EUR InStock
TCIAD2346-25ML TCIAD2346-5ML
trans-1,3-Dichloropropène ≥98.0% (par GC)
trans-1,3-Dichloropropène
Formule: C₃H₄Cl₂
MW: 110,97 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Point d'éclair: 21°C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00000985
Numéro CAS: 10061-02-6
ONU: 2047
ADR: 3,II
Merck Index: 14,03075
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8415996f3fbbee9f09ae23fb72c59c684361f46b&vid=8415996f3fbbee9f09ae23fb72c59c684361f46b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité