Dicyclohexylcétone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dodecahydrobenzophenone
D2258-25ML D2258-500ML
TCIAD2258-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD2258-25ML TCIAD2258-500ML
Dicyclohexylcétone ≥97.0% (par GC)
Dicyclohexylcétone
Formule: C₁₃H₂₂O
MW: 194,32 g/mol
Point d'ébullition: 135°C
Numéro MDL: MFCD00040417
Numéro CAS: 119-60-8
EINECS: 204-336-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c14869c077b65d2690f69967f7678950c470462&vid=4c14869c077b65d2690f69967f7678950c470462&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité