4-Méthylpipérazine-1-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
A1192-25ML A1192-500ML
TCIAA1192-25MLEA 78.1 EUR InStock
TCIAA1192-25ML TCIAA1192-500ML
4-Méthylpipérazine-1-amine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Méthylpipérazine-1-amine
Formule: C₅H₁₃N₃
Point d'ébullition: 175°C
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00006154
Numéro CAS: 6928-85-4
EINECS: 230-053-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ac01cf750bd961084a66fee9faf078a84ad1a785&vid=ac01cf750bd961084a66fee9faf078a84ad1a785&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité