(±)-2,3-Dibromopropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Ethyl 2,3-Dibromopropionate
D1992-25G D1992-500G
TCIAD1992-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD1992-25G TCIAD1992-500G
(±)-2,3-Dibromopropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
(±)-2,3-Dibromopropionate d'éthyle
Formule: C₅H₈Br₂O₂
MW: 259,93 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point d'éclair: 91°C
Numéro MDL: MFCD00000212
Numéro CAS: 3674-13-3
EINECS: 222-941-8
ONU: 2922
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=364b63c7dd5ca7f591c0c70f6a341d7d8ff8e788&vid=364b63c7dd5ca7f591c0c70f6a341d7d8ff8e788&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité