(±)-2-Bromopropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: DL-Ethyl 2-bromopropionate, Ethyl 2-bromopropionate
B0646-25G B0646-500G B0646-100G
TCIAB0646-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAB0646-25G TCIAB0646-500G TCIAB0646-100G
(±)-2-Bromopropionate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Bromopropionate d'éthyle
Formule: C₅H₉BrO₂
MW: 181,03 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00000144
Numéro CAS: 535-11-5
EINECS: 208-609-5
ONU: 1992
ADR: 3,III
Merck Index: 14,03772
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0ce7fa4a184a9a08a93c89296f12bc262cebd9b&vid=e0ce7fa4a184a9a08a93c89296f12bc262cebd9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité