(±)-2-Bromopropionate de méthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Methyl 2-bromopropanoate
B1460-25G B1460-500G B1460-100G
TCIAB1460-25GEA 22 EUR InStock
TCIAB1460-25G TCIAB1460-500G TCIAB1460-100G
(±)-2-Bromopropionate de méthyle ≥98.0% (par GC)
(±)-2-Bromopropionate de méthyle
Formule: C₄H₇BrO₂
MW: 167 g/mol
Point d'ébullition: 144°C
Point d'éclair: 51°C
Numéro MDL: MFCD00000143
Numéro CAS: 5445-17-0
EINECS: 226-642-3
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=025363072f8b034f85575e812dd5bcde6ff74077&vid=025363072f8b034f85575e812dd5bcde6ff74077&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité