Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Chlorobenzotriazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAC0137-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAC0137-25G TCIAC0137-100G
5-Chlorobenzotriazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chlorobenzotriazole


Formule: C₆H₄ClN₃
MW: 153,57 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005700
Numéro CAS: 94-97-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/10/28937210.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 157.0 to 161.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité