1-Aminobenzotriazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA1464-5GEA 358 EUR InStock
TCIAA1464-5G TCIAA1464-1G
1-Aminobenzotriazole ≥98.0% (par GC)
1-Aminobenzotriazole
Formule: C₆H₆N₄
MW: 134,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00132902
Numéro CAS: 1614-12-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/75/28929475.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité